Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Color | Azul |
| Diámetro de cerda (imperial) | 4 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para kit de pistola de aire |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Longitud del cepillo (imperial) | 6 pulg |
| Cantidad | 1 Ea. |