Learn More
BRAND™ Adaptadores de botellas para Dispensette™ y seripettor™ Dispensadores para botellas y Titrette™ Buretas para tapa de botella
Código de producto. 10170331 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 40 mm
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 45 mm
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Material unitSize
10170331 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
10449652 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 40 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
10727411 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 45 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170331 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 704388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptadores para roscas comunes de frascos y juntas cónicas estándar
  • Los adaptadores de polipropileno económicos funcionan para la mayoría de las aplicaciones
  • Adaptadores ETFE/PTFE para ácidos y disolventes agresivos
  • El número inicial se refiere a la rosca macho del adaptador
  • El segundo número hace referencia al cuello del frasco que encaja en el adaptador
  • Las roscas de botella de 28 mm, 24 mm y 22 mm requieren un adaptador de apilamiento con adaptador de 45/33 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE
Tipo de cuello Rosca de botella: 38 mm
Tamaño de rosca Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm
Diámetro del cuello (métrico) 38 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 33 mm