Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bosutinib |
| Punto de fusión | 131.0°C to 134.0°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol and dmso |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.45 |