Learn More
Bosutinib monohidrato, Mikromol
Código de producto. 30463150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30463150 250 mg
1 options
Código de producto. 30463150 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3998.010250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bosutinib monohidrato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosutinib Monohydrate
CAS 918639-08-4
Nombres de analitos o componentes Bosutinib Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H29 Cl2 N5 O3 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bosutinib monohydrate, 3-Quinolinecarbonitrile, 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-, hydrate (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29Cl2N5O3.H2O/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27;/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31);1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-(2,4-dicloro-5-metoxi-anilino)-6-metoxi-7-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propoxi]quinolina-3-carbonitrilo; hidrato
Peso molecular (g/mol) 548.4614
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.1753 g/mol