Learn More
Bosutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16499946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499946 50 mg 50 miligramos
16423438 10 mg 10 miligramos
16420936 200 mg 200 miligramos
16404656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10158
MedChemExpress Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosutinib
CAS 380843-75-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29Cl2N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo SKI-606
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (86.72 mM)
SMILES CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(NC4=CC(OC)=C(C=C4Cl)Cl)=C(C=NC3=C2)C#N)OC
Peso molecular (g/mol) 530.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.45
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease