Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston con boca estrecha de vidrio de color ámbar con tapón
Código de producto. 15292190
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
125 mL
500 ml
1000 mL
Nivel:
Procesados
Sin procesar
Tamaño del tapón:
22-400 mm
22-400 mm
28-400 mm
33-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15292190 500 ml Procesados 28-400 mm paquete de 12
16150611 125 mL Sin procesar 22-400 mm paquete de 12
18826675 125 mL Procesados 22-400 mm paquete de 12
15256798 1000 mL Sin procesar 33-430 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15292190 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2490500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.60€
    70.50€ / paquete de 12
    Ahorro 7.10€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Elija estos frascos de cristal de color ámbar redondos de boca estrecha para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz.
Diseñado para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que sea necesario una protección contra la luz.Los frascos redondos de boca estrecha de vidrio ámbar Thermo Scientific™ tipo Boston se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados, del mismo modo que los frascos certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Frasco de vidrio sódico-cálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 125 y 1000 ml
  • Tapones ensamblados en los frascos
Incluye:
Los frascos certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los frascos procesados se procesan de la misma forma que los frascos certificados y presentan las mismas características que estos, pero los frascos no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los frascos sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Parámetros de certificación SemiVOA, pesticidas, PCB
Color Ámbar
Descripción Boston, vidrio ámbar, redondo
Diámetro interior (imperial) 0,75 in
Diámetro (imperial) 2,99 in
Diámetro interior (métrico) 1,9 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 12
Tapones de repuesto B167-2800BL
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 16,7 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 493 ml
Boca Estrecha
Altura (métrico) 168 mm
Altura (imperial) 6,61 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Capacidad (imperial) 16 oz
Certificaciones/conformidad Los frascos procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas y PCB; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Tipo de producto Frasco