Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston transparentes limpios por encargo
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Cuello estrecho
- Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Clear |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 12/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PTFE |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |