Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston transparentes limpios por encargo
Código de producto. 11764289 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11764289 60 ml paquete de 24
13137664 30 ml paquete de 48
13164634 250 ml paquete de 12
13157474 500 ml paquete de 12
11774289 1000 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11764289
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston transparentes y limpios a medida Fisherbrand™ se fabrican con vidrio sódico-cálcico transparente.
  • Cuello estrecho
  • Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2,02 oz
Procedimiento de limpieza Agua purificada USP
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 76mm
Cantidad 24/paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE/polietileno
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 20-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca