Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bosshead Alu-Maxi para varillas de hasta 24 mm
Código de producto. 31237678
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
35 mm
Código de producto. Altura (métrico)
31237678 35 mm
1 options
Código de producto. 31237678 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.15€
    16.90€ / paquete de 1
    Ahorro 2.25€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cabezal de aluminio duradero diseñado para sujetar de forma segura varillas con diámetros más grandes en su lugar.
  • Fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo.
  • Adecuado para varillas redondas y accesorios de hasta Ø 19 mm y Ø 24 milímetros
  • Equipado con tornillos de mariposa fabricados en latón niquelado.
Specifications
Material Aluminio
Altura (métrico) 35 mm
Tipo de producto Nuez de sujeción
Peso (métrico) 90 g