Learn More
Bochem™ Nuez de sujeción
Código de producto. 11845201
Change view
Click to view available options
Material:
Laboral
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material unitSize
11845201 Laboral 1 PCS
1 options
Código de producto. 11845201 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor B08295273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La doble nuez Bochem™ está fabricada de material laboral y tiene un águlo de 90°.
  • Laboral
  • Ángulo de 90°
Especificaciones
Material Laboral
Descripción Ángulo de 90°
Diámetro (métrico) 8 a 27 mm