Learn More
Bosentán USP Compuesto relacionado D, Mikromol™
Código de producto. 30052678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052678 25 mg 25 miligramos
17983576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052678 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3369.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bosentán USP Compuesto relacionado D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Nombres de analitos o componentes 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 349.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,0181 g/mol