Learn More
Bosentan, TRC
Código de producto. 30138358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138358 25 mg 25 miligramos
30136382 100 mg 100 miligramos
18041550 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67590025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147536-97-8
Fórmula molecular C27 H29 N5 O6 S
Peso molecular (g/mol) 551.61
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, ACT 434964, Actelion, Bosentan, Ro 47-0203, Ro 47-0203/039, Tracleer, p-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-tert-butil-N-[6-(2-hidroxietoxi)-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidina-2-ilpirimidina-4-il]benzenosulfonamida
SMILES COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosentan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.1839