Learn More
Bosentán monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 30051358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051358 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051358 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3369.00
 Artículo restringido
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bosentán monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosentan Monohydrate
CAS 157212-55-0
Nombres de analitos o componentes Bosentan Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H29 N5 O6 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, hydrate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, monohydrate (9CI), Bosentan hydrate, Bosentan monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
SMILES O.COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Nombre IUPAC 4-terc-butil-N-[6-(2-hidroxietoxi)-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidin-4-il]bencenosulfonamida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 569.63
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 569,1944 g/mol