Learn More
Bosentan, MedChemExpress
Código de producto. 16491966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491966 500 mg 500 miligramos
16481346 200 mg 200 miligramos
16464147 50 mg 50 miligramos
16447986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0013
MedChemExpress Bosentan is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Bosentan is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosentan
CAS 147536-97-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O6S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.29 mM)
SMILES O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 551.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.61
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation