Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
Descripción
Bosentan is a high affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C -induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 147536-97-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Non-selective Endothelin Receptor |
| Fórmula molecular | C27H29N5O6S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.61g/mol |
| Tipo de producto | Antagonist |
Para uso exclusivo en investigación