Learn More
Bosentan (hydrate), MedChemExpress
Código de producto. 16491346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491346 200 mg 200 miligramos
16481999 1 g 1 g
16474147 50 mg 50 miligramos
16457986 100 mg 100 miligramos
16401976 500 mg 500 miligramos
16400708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0013A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bosentan (hydrate)
CAS 157212-55-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N5O7S
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (87.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O.O
Peso molecular (g/mol) 569.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.63
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation