Learn More
Bosentán-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bosentan-d4 |
| CAS | 1065472-77-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C27H25D4N5O6S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy-d4)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2’-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy-d4)-5- (o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Actelion-d4, Ro 47-0203-d4, Ro 47-0203/039-d4, Tracleer-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)/i16D2,17D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1=C(OC2=CC=CC=C2OC)C(NS(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)(=O)=O)=NC(C4=NC=CC=N4)=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-N-[5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-il-6-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 555.64 |
| Mostrar más |