Learn More
Boscalid, TRC
Código de producto. 30012317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012317 1 g 1 g
30008611 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6758501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188425-85-6
Fórmula molecular C18 H12 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 343.21
Sinónimo 2-Chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[2-(4-clorofenil)fenil]piridina-3-carboxamida
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boscalid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0327