Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boscalid |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 188425-85-6 |
| Color | Blanco |
| pH | 5.5 (10 g/L at 23°C) |
| Punto de fusión | 148°C |
| Punto de ebullición | Decomposes on heating. |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 343.21 |
| Mostrar más |