Learn More
Boscalid 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30323736 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30323736 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10663000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boscalid
CAS 188425-85-6
Nombres de analitos o componentes Boscalid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H12 Cl2 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[2-(4-clorofenil)fenil]piridina-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 343.21
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0327 g/mol