Learn More
BOS-172722, MedChemExpress
Descripción
BOS-172722 is an inhibitor of monopolar spindle 1 (MPS1) checkpoint with an IC50 of 11 nM and 63 nM for MPS1 (1 mM ATP) and P-MPS1, respectively. BOS-172722 also has potential for the study of various forms of breast cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BOS-172722 |
| CAS | 1578245-44-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H30N8O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | 1M HCl : 65 mg/mL (145.56 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (11.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC2=CN=C(NC3=CC=C(C4=NN=CN4C)C=C3OCC)N=C2C(NCC(C)(C)C)=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.55 |
| Mostrar más |