Learn More
Bortezomib, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453159 5 mg 5 miligramos
15463159 10 mg 10 miligramos
15473159 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60378.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un inhibidor potente, altamente selectivo y reversible del proteasoma 20S
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
General Description
• Bortezomib is an antineoplastic compound derived from boronic acid
• Bortezomib reversibly inhibits the 26S proteostome that maintains cell cycle pathways related to growth and division
• Bortezomib is an inhibitor of NF-κB, a factor that is constituitively active in some cancers
Application
• Bortezomib is suitable for use in the research of multiple myeloma and lymphomas, and for use in the research of protein degradation pathways
• Bortezomib is intended for in vitro and biochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179324-69-7
Fórmula molecular C19H25BN4O4
Peso molecular (g/mol) 384.243
Número MDL MFCD09056737
Clave InChI GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Sinónimo bortezomib, velcade, bortezomib ps-341, dpba, pyz-phe-boroleu, unii-69g8bd63pp, velcade tn, bortezomib velcade, 1r-3-methyl-1-2s-1-oxo-3-phenyl-2-pyrazinylcarbonyl amino propyl amino butyl boronic acid, 1r-3-methyl-1-2s-3-phenyl-2-pyrazine-2-carbonylamino propanoyl amino butyl boronic acid
PubChem CID 387447
ChEBI CHEBI:52717
Nombre IUPAC ácido [(1R)-3-metil-1-[[(2S)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)propanoil]amino]butil]borónico
SMILES B(C(CC(C)C)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=NC=CN=C2)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Bortezomib
Punto de fusión 139°C to 143°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 mg
Número UN UN3249
Índice Merck 14,1351
Información de solubilidad Soluble in DMSO or ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder