Learn More
VITLAB™ Bureta de vidrio de borosilicato Schilling
Descripción
- Protección contra impactos simbiótica VITLAB™ patentada (DE) 10 2005 034 963
- Revestimiento de plástico térmicamente estable del tubo de bureta de vidrio
- Proporciona resistencia adicional a las roturas y actúa como una protección contra salpicaduras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 mL |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Incluye | Frasco de depósito de PE-LD |
| Material de la llave de paso | PMP, PTFE |
| Tolerancia | 0,05 mL |
| Tipo | Bureta Schilling |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |