Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cucharas de pesaje de vidrio
Descripción
- Combinación de cuchara/embudo de pesaje
- Disponibles en diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Tipo de producto | Cuchara de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el vaciado completo sin pérdidas |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 82 mm |