Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Naves de pesaje de vidrio
Código de producto. 10419061
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10419061 6 mL cada uno
10489621 10 ml cada uno
10268291 3 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10419061 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 44248006
Para facilitar la transferencia de líquidos o polvos en el laboratorio. Karl Hecht™ Assistent™ Las navecillas de pesaje de vidrio están fabricadas con vidrio duradero DURAN™ vidrio borosilicato 3.3.
  • Disponibles en diferentes capacidades
  • Vidrio transparente
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 80 mm
Tipo de producto Embudo de pesaje