Learn More
Kimble Chase™ Viales ámbar con tapones y revestimientos
Descripción
- Viales de vidrio de color ámbar
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada con revestimientos de caucho blanco con exterior de PTFE sin acoplar
- Fabricados con vidrio de borosilicato de color ámbar de dilatación 51 conforme a los requisitos de USP Tipo I
- Tapones alternativos disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Black |
| Material (revestimiento) | White Rubber |
| Diámetro exterior (imperial) | 21 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (expansión 51) |
| Volumen (métrico) | 16 ml |
| N.º por caja | 1152 |
| N.° por paquete | 144 |
| Material del cierre | Phenolic |
| Tipo de tapón | Parte superior cerrada, tapón fenólico de color negro con revestimiento de caucho blanco sin acoplar |
| Tamaño del tapón | 18-400 |
| Mostrar más |