Learn More
Kimble Chase™ Viales ámbar con tapones y revestimientos
Código de producto. 13180953
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 13180953 Proveedor Kimble Chase™ N.º de proveedor 60920D4
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los viales ámbar con tapones y revestimientos Kimble Chase™ están fabricados con vidrio de borosilicato de color ámbar de dilatación 51 conforme a los requisitos de USP Tipo I.
  • Viales de vidrio de color ámbar
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada con revestimientos de caucho blanco con exterior de PTFE sin acoplar
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de color ámbar de dilatación 51 conforme a los requisitos de USP Tipo I
  • Tapones alternativos disponibles