Learn More
Wheaton™ Vial de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11516315 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11516315 Ámbar paquete de 12
1 options
Código de producto. 11516315 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W986316NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    210.54€ / paquete de 12
    Ahorro 12.46€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-05-2027
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 12/Paq.
Tamaño del tapón 20-400
Altura (métrico) 44 mm