Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, graduación en azul
Descripción
- Con fondo de NS
- Tapón de polietileno
- Graduación azul
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Incluye | Tapón NS 14/23 de polietileno |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Graduated | Sí |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |