Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, graduación en azul
Código de producto. 11830522
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Incluye:
Tapón NS 14/23 de polietileno
Tapón de polietileno NS 12/21
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11830522 25 ml Tapón NS 14/23 de polietileno paquete de 10
11792293 20 ml Tapón NS 14/23 de polietileno paquete de 10
11782293 10 ml Tapón de polietileno NS 12/21 paquete de 10
13118029 20 ml Tapón NS 14/23 de polietileno paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11830522 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 6420170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    167.00€ / paquete de 10
    Ahorro 20.00€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de ensayo con escala precisa fabricados en material resistente al calor. DURAN™ vaso.
  • Con fondo de NS
  • Tapón de polietileno
  • Graduación azul
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 215 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón NS 14/23 de polietileno
Envase 10 paquetes
Cantidad 10/Paq.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo