Learn More
BRAND™ Tubos de ensayo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10682961 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10682961 19 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10682961 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 114524
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Incluye tapón de polipropileno. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato BRAND™ tienen graduaciones de volumen aproximado e inscripciones hechas de un esmalte blanco de alto contraste.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (boro 3.3)
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Las graduaciones de volumen aproximado y las inscripciones están hechas de un esmalte blanco de alto contraste.
  • Subdivisiones: 0,5 ml
  • La pared tiene aproximadamente 1,2 mm de grosor
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio de borosilicato
Envase Paquete de 10
Tamaño de rosca NS 14/23
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 19 mm
Tipo de tapón Tapón
Tipo de producto Tubo de ensayo