Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados de vidrio templado borosilicatado
Código de producto. 15315841 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15315841 2000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15315841 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0377330
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga una temperatura constante en las muestras con este vaso de precipitados de vidrio
  • Vaso de precipitado de vidrio templado
  • Los recipientes de vidrio borosilicatado con revestimiento líquido tienen una carcasa de doble pared para el frío circulante o líquido templado caliente
  • Los conectores para tubos miden 1,5 × 0,5 pulgadas (L × D. E. )
  • Conectar un circulador de temperatura constante para mantener la temperatura de las muestras
Especificaciones
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5,1 in
Diámetro del área superior (imperial) 4,25 in
Diámetro exterior (métrico) 13 cm
Diámetro del área superior (métrico) 112 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) 12.7 ID. Tubos de conducción
Intervalo de graduación Intervalos de 100 ml
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Tipo de etiqueta Con zona blanca para escribir
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 572 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 300 °C
Tipo Vaso de precipitados de vidrio templado
Anchura (imperial) 7,91 in
Anchura (métrico) 20,1 cm
Graduated Sí