Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa de vidrio de borosilicato para HP
Descripción
Para muestreadores automáticos de Agilent Technologies
- Aguja extraíble con punta cónica
- Volumen: 10 μL
- Longitud de la aguja: 42 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,42 mm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | HP |