Learn More
Llaves de vidrio de repuesto de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 12474761
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
12474761 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12474761 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SSD104K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.38€
    23.10€ / paquete de 1
    Ahorro 5.28€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Llaves de repuesto para las llaves de paso de la serie SSD
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
Especificaciones
Tipo Llave de vidrio de repuesto
Calibre de tapón 4 mm
Diámetro (métrico) 14,5 mm
Material Vidrio de borosilicato