Learn More
Robu™ Crisoles de filtros estándar de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del disco (métrico) | 46mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración analítica en laboratorios |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 46mm |
| Altura (métrico) | 61mm |
| Product Type | Crisol de filtros estándar |
| Porosidad | 2 |