Learn More
Corning Columna de cromatografía estándar LabGlass, fritada
Código de producto. 15213886 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15213886 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15213886 Proveedor Corning N.º de proveedor 3469542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta columna de cromatografía estándar es ideal para técnicas de adsorción, gel, permeación e intercambio iónico.
  • Fabricada con vidrio de borosilicato duradero
  • Las columnas de vidrio para cromatografía estándar LabGlass están hechas de vidrio de borosilicato y están disponibles con o sin juntas TS y discos fritados.
  • Las juntas TS de la parte superior de las columnas permiten la conexión de un embudo u otro depósito.
  • Los discos fritados (con porosidad de 40 a 60 μm) resisten los materiales de empaquetado.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Técnicas de adsorción, gel, permeación e intercambio iónico
Tamaño de junta 24/40
Longitud (imperial) 9,8 in
Diámetro interior (métrico) 10,5 mm
Tipo Columna de cromatografía plana
Tamaño de poro 40 to 60 μm
Longitud (métrico) 250 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de PTFE para controlar el caudal