Learn More
Hamilton™ Jeringas Shimadzu™
Código de producto. 11580092
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11580092 5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11580092 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 202630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    167.24€ / paquete de 1
    Ahorro 45.76€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Permite la introducción automática de muestras en el inyector del cromatógrafo de gases.
  • Mejora la reproducibilidad y la velocidad
  • Adaptada para un ajuste exacto a los modelos de muestreador automático Shimadzu AOC-14, AOC-17 y AOC-20
  • 5 μl volumen
Spezifikation
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable, Acero (émbolo)
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de líquidos o gases
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 137,9 bar (2000 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 75
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 43 mm
Estilo de punta de aguja 2
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Shimadzu AOC 14, 17 y 20
Tipo de conexión Extraíble
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.