Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de tipo Squibb de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11886204
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11886204 2000 ml cada uno
11812652 1000 ml paquete de 2
11882642 100 ml paquete de 2
11802652 500 ml paquete de 2
11892642 250 ml 2 PCS
11872642 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11886204 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04012073
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación tipo Squibb con tapón de vidrio macizo, escala, se fabrican con de vidrio DURAN™ resistente.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Escala aprox de volumen/ml
  • Con dispositivo de retención de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Material del tope Polietileno