Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo
Código de producto. 10159930
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10159930 1000 ml paquete de 2
10271721 100 mL paquete de 2
10231821 250 ml paquete de 2
10149930 500 ml paquete de 2
10242151 2000 ml cada uno
12018538 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10159930 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04010070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ Los embudos de decantación tipo Squibb Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio macizo se utilizan para separar dos líquidos no miscibles de diferentes densidades
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • sin báscula, con tapón de vidrio macizo
  • con dispositivo de retención de rosca
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno