Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11822662
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) unitSize
11822662 1000 ml paquete de 2
10110551 250 ml paquete de 2
11892652 100 ml paquete de 2
11846164 2000 ml cada uno
11812662 500 ml 2 PCS
11822652 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11822662 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04016170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    127.76€ / paquete de 2
    Ahorro 44.24€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE, escala, se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferen
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • con tapón de PTFE
  • con dispositivo de retención de rosca
  • con escala (aprox. volumen /ml)
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Spezifikation
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.