Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11812662
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11812662 500 ml 2 PCS
11822662 1000 ml paquete de 2
10110551 250 ml paquete de 2
11892652 100 ml paquete de 2
11846164 2000 ml cada uno
11822652 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11812662 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04016158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    104.92€ / paquete de 2
    Ahorro 40.08€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE, escala, se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferen
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • con tapón de PTFE
  • con dispositivo de retención de rosca
  • con escala (aprox. volumen /ml)
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno