Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación Acc to Squibb, con tapón de PTFE
Código de producto. 10633161
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10633161 250 ml paquete de 2
10078420 1000 mL paquete de 2
10424111 2000 mL cada uno
10567541 100 mL paquete de 2
10415431 500 ml paquete de 2
10567351 50 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10633161 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04014149
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de conformidad con Squibb, con tapón PTFE están fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Sin escala
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno