Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de alta resistencia achaparrados de vidrio borosilicatado con boquilla
Código de producto. 15496123 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15496123 600 ml paquete de 10
15446123 150 ml paquete de 10
15476123 250 ml paquete de 10
15486123 400 ml paquete de 10
15406133 1000 ml paquete de 10
15426133 2000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15496123
Cantidad Precio
1 74.65€ / paquete de 10
5 67.18€ / paquete de 10
10 59.72€ / paquete de 10
En stock
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Incluyen una construcción de pared resistente para mayor resistencia mecánica. Los vasos de precipitados de alta resistencia achaparrados de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ están fabricados con vidrio de borosilicato de expansión completa 3.3 y disponen de una boquilla que facilita el vertido.
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic marking area
  • Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Incluye Boquilla
Cantidad 10
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Scale Cerámica blanca
Modelo Achaparrado