Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers
Código de producto. 15436133 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15436133 4000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15436133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Feature heavy wall construction for increased mechanical strength. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers are made of full 3.3 expansion borosilicate glass and feature an 'easy pour' spout.
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic marking area
  • Uniform wall thickness for optimm optical clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4000 mL
Material Borosilicate Glass
Incluye Spout
Cantidad 1
Tipo Beaker
Graduated Sí
Scale White Ceramic Scale
Modelo Squat Form