Descripción
Cuenta con un propulsor de pala ajustable, que no sobresale por el tapón, para una mayor turbulencia. La hendidura inferior en matraces de 125 ml y más grandes evita el aplastamiento de las células. Las unidades de 500 ml y más grandes tienen brazos laterales de 45 mm para utilizarse como orificios de ventilación y puertos convenientes. Todos los matraces ofrecen una relación de espacio de cabeza de 1:1 o superior para proporcionar la máxima interfaz de superficie entre el cultivo y la atmósfera del recipiente. La unidad consta de un matraz de vidrio, un conjunto de propulsores de PTFE y vidrio y un tapón con revestimiento de silicona. La unidad completa se puede esterilizar en autoclave. Hay disponibles conjuntos de cuerpo de acero inoxidable de repuesto opcionales para cada recipiente. Los tamaños de 125 ml a 1000 ml se gradúan en incrementos de 50 ml. 3000 ml a 8000 ml se gradúan en incrementos de 500 ml. 25 ml y 50 ml no están graduados. Para cultivos en suspensión y microportadores como células de insectos, hibridomas y líneas celulares adaptadas.
Nota: La imagen es sólo representativa. El tamaño real puede variar.
Nota: La imagen es sólo representativa. El tamaño real puede variar.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Frascos laterales dobles |
| Tipo de producto | Solo matraz |