Learn More
Scientific Glass Labs™ Esferas de vidrio borosilicatado
Código de producto. 12848353
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12848353 3 mm 500 g
1 options
Código de producto. 12848353 Proveedor Scientific Glass Labs™ N.º de proveedor GS/3
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Para su uso con columnas de destilación.Fabricadas de vidrio de borosilicato.
  • Fabricadas de vidrio de borosilicatado
  • Se suministra en bolsa de 500 gramos lista para su uso
  • Para su uso con columnas de destilación.
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas de destilación
Cantidad 500 g/bolsa