Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, graduaciones
Descripción
- Forma cilíndrica con tubo de descarga recto
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con tapón de vidrio macizo
- Con dispositivo de retención de rosca
- Con escala
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca |
| Graduaciones | 10 ml |
| Número de junta | Toma 29/32 NS |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |