Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE
Código de producto. 10102051
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Número de junta:
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de poro:
2,5mm
4mm
4 mm
6mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10102051 1000 mL 29/32 NS 6mm paquete de 2
10373371 100 mL 29/32 NS 2,5mm paquete de 2
10731191 100 mL 19/26 NS 2,5mm paquete de 2
12840453 250 ml 29/32 NS 4 mm paquete de 2
10694192 500 mL 29/32 NS 4mm paquete de 2
10461711 50 mL 19/26 NS 2,5mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10102051 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04030170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    291.04€ / paquete de 2
    Ahorro 141.96€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ Los embudos de decantación de vidrio de borosilicato Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala, con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Número de junta 29/32 NS
Tamaño de poro 6mm
Material del tope Polietileno