Learn More
IKA™ Condensadores verticales para destilación con reflujo RV 10.5 de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11885932 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Recubrimiento
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11885932 Recubrimiento cada uno
11875932 Sin revestimiento cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11885932 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003743100
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador vertical para destilación con reflujo con revestimiento
Incluye Recubrimiento
Material (recubrimiento) SURLYN
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) -30°C a +60°C