Learn More
IKA™ Condensador vertical intensivo RV 10.30 de vidrio de borosilicato con colector
Tienda IKA ProductosSpecifications
Specifications
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador vertical intensivo |
| Incluye | Con revestimiento |
| Material (recubrimiento) | SURLYN |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -30°C a +60°C |